Merck
491357
Sigma-Aldrich
2-溴丙烷-2-d1
98 atom % D
别名:
溴代异丙烷-2-d1
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CDBr
CAS号:
分子量:
124.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.4252 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
密度
1.321 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]C(C)(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D
InChI 密鑰
NAMYKGVDVNBCFQ-WFVSFCRTSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
66.2 °F - closed cup
閃點(°C)
19.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)