Merck
490245
Sigma-Aldrich
甲烷-d4
99 atom % D, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD4
CAS号:
分子量:
20.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
0.55 (vs air)
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D4
InChI 密鑰
VNWKTOKETHGBQD-JQYAHLJZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
带 CGA 110/180 铜质阀的气阀瓶
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
控制阀 Z146943(铜质,1/4 英寸软管出口)或 Z187224(不锈钢,1/4 英寸压缩紧固件出口)
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-0.4 °F
閃點(°C)
-18 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)