Merck
489514
Sigma-Aldrich
甘油三(油酸酯-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
别名:
三油精(羧基-13C3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2CH2]2CH[O213C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3]
CAS号:
分子量:
888.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
bp
235-240 °C/18 mmHg
密度
0.913 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i55+1,56+1,57+1
InChI 密鑰
PHYFQTYBJUILEZ-UBEHWWNBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)