Merck
489344
Sigma-Aldrich
乙烯-13C1
99 atom % 13C
别名:
乙撑-13C1
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=13CH2
CAS号:
分子量:
29.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
蒸汽密度
0.97 (vs air)
蒸汽壓力
35.04 atm ( 20 °C)
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
自燃溫度
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1
InChI 密鑰
VGGSQFUCUMXWEO-OUBTZVSYSA-N
包裝
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
推荐使用铜质软管接头 Z146811 或铜体微型气流阀 Z513539。
校準器
产品编号
说明
价格
軟管倒鉤
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
-4.0 °F
閃點(°C)
-20 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)