Merck
489247
Sigma-Aldrich
乙烷-d5
99 atom % D
别名:
1,1,1,2,2-Pentadeuterioethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CD2H
CAS号:
分子量:
35.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
蒸汽密度
1.05 (vs air)
蒸汽壓力
37.95 atm ( 21.1 °C)
同位素純度
99 atom % D
自燃溫度
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]C([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D2,2D3
InChI 密鑰
OTMSDBZUPAUEDD-KPAILUHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
推荐使用不锈钢控制阀 Z146951、Z187224 或不锈钢调节器 Z512966 和 Z512974 中的任意一种。
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-211.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-135.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)