Merck
489069
Sigma-Aldrich
DL-甲硫氨酸-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)13CO2H
CAS号:
分子量:
150.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CSCCC(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i5+1
InChI 密鑰
FFEARJCKVFRZRR-HOSYLAQJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)