主要文件
487929
Sigma-Aldrich
Algal chloroform-soluble extract-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
存貨情形
not available in Japan
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)