Merck
487686
Sigma-Aldrich
4-羟基-TEMPO-d17
for ESR-spectroscopy, 97 atom % D, 95% (CP)
别名:
4-羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶-d17-1-氧基, TEMPOL-d17
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9D17HNO2
分子量:
189.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
等級
for ESR-spectroscopy
同位素純度
97 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
mp
69-71 °C (lit.)
質量偏移
M+17
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
InChI 密鑰
UZFMOKQJFYMBGY-DEMDKEALSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver,spleen
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1