Merck
487589
Sigma-Aldrich
2,4-二氯苯酚-3,5,6-d3
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6D3OH
CAS号:
分子量:
166.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
InChI 密鑰
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
237.2 °F - closed cup
閃點(°C)
114 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)