Merck
486310
Sigma-Aldrich
对二甲苯-二甲基-13C2
99 atom % 13C
别名:
1,4-二甲基-13C2-苯, -二甲苯-α,α-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(13CH3)2
分子量:
108.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191501
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[13CH3]c1ccc([13CH3])cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
InChI 密鑰
URLKBWYHVLBVBO-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)