Merck
486248
Sigma-Aldrich
Tris-d11 溶液
1 M in D2O, 98 atom % D
别名:
三(羟甲基-d3)氨基-d2-甲烷 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(DOCD2)3CND2
分子量:
132.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
濃度
1 M in D2O
技術
NMR: suitable
bio NMR: suitable
折射率
n20/D 1.346
密度
1.137 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+11
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
一般說明
Tris-d11 solution is the isotope-labeled analog of tris(hydroxymethyl)aminomethane. It is suitable for NMR and bio-NMR applications.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)