Merck
484237
Sigma-Aldrich
二丙二醇丁基醚,异构体混合物
≥98.5%
别名:
DOWANOL® DPnB
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
CAS号:
分子量:
190.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
化驗
≥98.5%
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
222-232 °C (lit.)
密度
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Dow Chemical 制造
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)