Merck
482048
Sigma-Aldrich
聚(二甲基硅氧烷-co-二苯基硅氧烷),二乙烯基封端
average Mn ~9,300
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~9,300
折射率
n20/D 1.465
黏度
~500 cSt(lit.)
bp
>400 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)C=C.O=[Si](c1ccccc1)c2ccccc2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二甲基硅氧烷:二苯基硅氧烷摩尔比为 84:16
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves