Merck
480479
Sigma-Aldrich
溴代环己烷-d11
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
环己基溴-d11
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D11Br
CAS号:
分子量:
174.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
折射率
n20/D 1.492 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
密度
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+11
SMILES 字串
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
InChI 密鑰
AQNQQHJNRPDOQV-KAFHOZLVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.4 °F - closed cup
閃點(°C)
63.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)