Merck
47647
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Boc)-王氏树脂
extent of labeling: 0.4-0.7 mmol/g loading
别名:
聚合物键合型 Nα-Fmoc-Nε-Boc-L-赖氨酸 4-苄氧基苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
品質等級
標籤範圍
0.4-0.7 mmol/g loading
基質
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒徑
80-160 mesh
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)