Merck
470112
Sigma-Aldrich
4-(二氟甲氧基)苯甲醛
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2CHOC6H4CHO
CAS号:
分子量:
172.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
密度
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES 字串
FC(F)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-8(10)12-7-3-1-6(5-11)2-4-7/h1-5,8H
InChI 密鑰
ZWCXOJYJJINQGU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde is a p-difluoromethoxy substituted benzaldehyde.
應用
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde may be used for the preparation of 4-(4-difluoro­methoxy­phen­yl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octa­hydro­quinazoline-2,5-dione, via one-pot three-component reaction with cyclo­hexane-1,3-dione and urea.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
4-(4-Difluoromethoxyphenyl)-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-octahydroquinazoline-2, 5-dione.
Lin H-X, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 63(4), o1565-o1567 (2007)
Yao Zong et al.
Journal of fluorine chemistry, 203, 193-199 (2018-01-10)
Combretastatin A-1 (CA-1) and combretastatin A-4 (CA-4) isolated from the African bush willow