Merck
468568
Sigma-Aldrich
己基锂 溶液
2.3 M in hexane
别名:
1-Hexyllithium, n-Hexyllithium, Hexane - lithium complex
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5Li
CAS号:
分子量:
92.11
Beilstein:
3600261
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
濃度
2.3 M in hexane
bp
69 °C
密度
0.708 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Li]CCCCCC
InChI
1S/C6H13.Li/c1-3-5-6-4-2;/h1,3-6H2,2H3;
InChI 密鑰
RMKNFFPDYCVCDI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
正己基锂是一种有机锂化合物,在有机合成中可用作强碱、烷基化剂和锂化试剂。
應用
正己基锂可用作以下反应中的烷基化剂:
  • 与芳基卤进行的镍催化交叉偶联反应。
  • 铜催化对映选择性烯丙基烷基化反应。
它也可用作吖丁啶锂化的锂化试剂。
包裝
建议将25 mL Sure/Seal 瓶作为一次性瓶使用。反复穿刺可能会导致产品性能下降。
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
15.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-9 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jacqueline E Cloud et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(52), 14527-14532 (2014-11-05)
The synthesis of colloidal nanocrystals (NCs) of lithiated group 14 elements (Z=Si, Ge, and Sn) is reported, which are Li4.4 Si, Li3.75 Si, Li4.4 Ge, and Li4.4 Sn. Lix Z compounds are highly reactive and cannot be synthesized by existing methods.