蒸汽壓力
1 mmHg ( 198.3 °C)
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder and chunks
雜質
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
燃燒殘留物
≤0.01%
pH值
4.5-6.0
bp
396 °C/1 atm (lit.)
mp
452 °C (lit.)
溶解度
acetone: soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
密度
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
bromate (BrO3-): ≤0.002%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodide (I-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES 字串
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
InChI 密鑰
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1