Merck
464937
Sigma-Aldrich
(氰甲基)三苯基氯化膦
98%
别名:
NSC 92174
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCCH2P(C6H5)3Cl
CAS号:
分子量:
337.78
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
275 °C (dec.) (lit.)
官能基
nitrile
phosphine
SMILES 字串
[Cl-].N#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17NP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,17H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ARPLQAMUUDIHIT-UHFFFAOYSA-M
應用
Reactant involved in:
  • Condenation reactions
  • Wittig reactions
  • Synthesis of phosphonium-iodonium ylides
  • Preparation of α,β-unsaturated esters, amides, and nitriles
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)