Merck
464821
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-丁炔-2-醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
70.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352003
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]22/D +45°, neat
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
108-111 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
C[C@@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m1/s1
InChI 密鑰
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
應用
炔丙醇是新型第二代 5-脂氧合酶抑制剂的重要原料。
用于钌催化聚合反应生成螺旋状聚乙炔。
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol may be used as a starting material in the multi-step synthesis of (R)-benzyl 4-hydroxyl-2-pentynoate.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.8 °F - closed cup
閃點(°C)
26 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ku, Y.-Y. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2733-2733 (1995)
Bell, R.L. et al.
Lipid Mediators, 6, 529-529 (1993)
Improved large-scale synthesis of (R)-benzyl 4-hydroxyl-2-pentynoate from (R)-3-butyn-2-ol.
Fu X, et al.
Organic Process Research & Development, 6(3), 308-310 (2002)
Macromolecules, 40, 1864-1864 (2007)