About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH2CH2NHCH3)OH
CAS号:
分子量:
165.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
mp
59-64 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES 字串
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3