Merck
461431
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-N-(1-苯乙基)琥珀酰胺酸
98%
别名:
(S)-(-)-N-(α-甲基苄基)琥珀酰胺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH3)NHCOCH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
221.25
Beilstein:
3205511
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]24/D −111°, c = 2 in ethanol
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(15)16/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
WUEKFTPKHWMMIP-VIFPVBQESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)