Merck
460125
Sigma-Aldrich
油酸聚乙二醇双酯
average Mn ~914
别名:
(Z,Z)-α-(1-氧代-9-烯十八烷基)-ω-[(1-氧代-9-烯十八烷基)氧代]聚氧乙烯, 聚乙二醇 400 二油酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO(OCH2CH2)nO2C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~914
折射率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
>260 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
酸值
4 mg KOH/g
羥值
10 mg KOH/g
碘值
75
溶解度
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C38H70O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(39)41-35-36-42-38(40)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
InChI 密鑰
NKSOSPOXQKNIKJ-CLFAGFIQSA-N
應用
增塑剂
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)