Merck
460028
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2,2-二甲基-5-氧-1,3-二噁戊环-4-乙酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O5
分子量:
174.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −3.5°, c = 1 in chloroform
mp
108-112 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
ether
ketal
SMILES 字串
CC1(C)O[C@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
InChI 密鑰
IDQOCLIWDMZKBZ-SCSAIBSYSA-N
一般說明
(R)-(−)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid can be used as an intermediate/starting material in the synthesis of (R)-isoserine, a glucagon receptor antagonist, blepharismone, and pheromone of Blepharisma japonicum.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
460028-25G4061832719191
460028-5G4061832719207