Merck
455830
Sigma-Aldrich
二氟氢化铵
99.999% trace metals basis
别名:
双氟氨, 蚀刻粉
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4HF2
CAS号:
分子量:
57.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
eCl@ss:
38050109
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.999% trace metals basis
形狀:
crystalline
品質等級
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
crystalline
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
125 °C (lit.)
SMILES 字串
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI 密鑰
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
氟化氢铵是一种白色结晶,常用作蚀刻剂,特别适合半导体领域。对二氧化硅和金属硅化物的蚀刻具有优异的选择性,适合用于半导体和微电器件的生产。也可用作氟化剂。
應用
用于制备氨基甲硅烷基氟化铵和复合金属氟化物。应用于复合氟化物 NaHoF4 和 NaEuF4 的新型水热合成法中,这些倍受关注的化合物具有萤石型结构,并且对于固态激光器以及光致发光和磁性特征都很重要
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 622, 1646-1646 (1996)
Fluorination of sulfide minerals with ammonium hydrogen difluoride
N.M Laptash et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 105, 53-58 (2000)
Chemical Communications (Cambridge, England), 1641-1641 (1996)
Xun, X. et al.
Chemistry of Materials, 9, 2966-2966 (1997)
Sebastian Ribi et al.
Oncotarget, 6(10), 7727-7740 (2015-03-13)
Somatic mutations of TP53 are among the most common in cancer and germline mutations of TP53 (usually missense) can cause Li-Fraumeni syndrome (LFS). Recently, recurrent genomic rearrangements in intron 1 of TP53 have been described in osteosarcoma (OS), a highly