About This Item
线性分子式:
[(CH2CH3)2N]4Hf
CAS号:
分子量:
467.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
品質等級
化驗
99.99%
形狀
liquid
反應適用性
core: hafnium
bp
130 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(CC)[Hf](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Hf/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI 密鑰
VBCSQFQVDXIOJL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Atomic number of base material: 72 Hafnium
分析報告
纯度:锆含量低于 ~2000ppm。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
455202-10G | 4061838147196 |
455202-100G | |
455202-25G |