Merck
455024
Sigma-Aldrich
聚(丙二醇)二丙烯酸酯
average Mn ~800, contains 100 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
别名:
聚环氧丙烷二丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCO(OC3H6)nO2CCH=CH2
CAS号:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~800
品質等級
包含
100 ppm BHT as inhibitor
100 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.452
密度
1.01 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCCO.OC(=O)C=C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)