Merck
452890
Sigma-Aldrich
硼氢化钠
caplets (18 × 10 × 8 mm), 98%
别名:
Vertellus, 四氢硼酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaBH4
CAS号:
分子量:
37.83
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
caplets (18 × 10 × 8 mm)
包含
≤100 ppm MgCO3 as anticaking agent
反應適用性
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI 密鑰
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
硼氢化钠是一种温和的还原剂,常用于将醛和酮还原为相应的的醇。其作为聚合物电解质膜 (PEM) 燃料电池的氢载体和存储介质也是一个很有前途的候选物。 NaBH 4 囊片可用于由 TiO 2 粉末合成 Ti 3 + 掺杂的二氧化钛粉末。
法律資訊
Vertellus 产品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium borohydride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis., 1-13 (2014)
Hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride for PEM fuel cells feeding
International Workshop, Advances in Fuel Cells and the Hydrogen Economy (2008)
Controllable synthesis and tunable photocatalytic properties of Ti3+-doped TiO2
Ren, Ren and Wen, Zhenhai and Cui, Shumao and Hou, Yang and Guo, Xiaoru and Chen, Junhong
Scientific Reports, 5, 10714-10714 (2015)
Evaluation of Acid Accelerators for an Off-Grid PEM Fuel Cell Power Station Utilizing Solid Sodium Borohydride for Hydrogen Storage
Hsu L, et al.
ECS Transactions, 75(14), 515-520 (2016)
Forty years of hydride reductions.
Brown H C and Krishnamurthy S
Tetrahedron, 35(5), 567-607 (1979)