Merck
446068
Sigma-Aldrich
N-(叔丁氧基羰基)-D-丝氨酸甲酯
97%
别名:
N-Boc-(D)-Serine methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS号:
分子量:
219.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]25/D +18.8°, c = 5 in methanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)