About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H17NO3
CAS号:
分子量:
283.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
144-147 °C (lit.)
官能基
Fmoc
ester
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-10-9-18-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16,19H,9-11H2,(H,18,20)
InChI 密鑰
XLIFWDZVNRWYKV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3