Merck
443271
Sigma-Aldrich
十二烯基丁二酸酐,异构体混合物
technical grade, 90%
别名:
DDSA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H26O3
CAS号:
分子量:
266.38
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
150 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCC\C=C\C1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h11-12,14H,2-10,13H2,1H3/b12-11+
InChI 密鑰
WVRNUXJQQFPNMN-VAWYXSNFSA-N
一般說明
十二烷基丁二酸酐(DDSA)是长链脂肪酸酐类异构体的混合物。它由十二烷基(C12)链连接到琥珀酸主链组成,可以进行酯化,酰胺化和开环反应。它被广泛用作交联剂来,合成用于药物输送的水凝胶、用于医疗器械的涂层,以及作为固化环氧树脂的硬化剂。
應用
十二烷基丁二酸酐,同分异构体的混合物,可用于:
  • 作为前体合成改性壳聚糖水凝胶,用于药物的持续局部递送。这种改性增强了壳聚糖的疏水性,使其能够更好地包封和保留疏水药物。
  • 利用快速均相酯化反应制备高性能阿拉伯葡萄糖醛酸氧基生物表面活性剂。 这些表面活性剂可用于含油污泥的修复和采油。
  • 作为固化热固性环氧树脂的硬化剂,用于油漆、防腐涂料、粘合剂和电路等各个领域。
  • 作为改性剂,制备胶原水凝胶制备皮肤创面敷料。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Glycine surfactants derived from dodecenyl succinic anhydride
Dix L and Moon A
Journal of Surfactants and Detergents, 15(3), 351-357 (2012)
Epoxy resins
Nixon R, et al.
Kanerva's Occupational Dermatology, 559-581 (2012)
Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques (2018)
A A Gorkun et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 13(4), 044108-044108 (2018-05-04)
One of the essential goals in regenerative medicine is microvascularization which enables an effective blood supply within de novo constructed tissues and organs. In our study, we used two common multipotent mesenchymal stromal cell (MMSC) sources (subcutaneous adipose tissue and
Magnetic microreactors for efficient and reliable magnetic nanoparticle surface functionalization
Digigow RG, et al.
Lab on a chip, 14(13), 2276-2286 (2014)