Merck
440418
Sigma-Aldrich
1,3-双(二环己基磷)丙烷
95%
别名:
1,3-Bis(dicyclohexylphosphanyl)propane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H11)2P(CH2)3P(C6H11)2
分子量:
436.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
viscous liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
C1CCC(CC1)P(CCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h24-27H,1-23H2
InChI 密鑰
RSJBEKXKEUQLER-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1,3-双(二环己膦基)丙烷是多功能化合物,在有机金属化学中用作配体。
應用
1,3-双(二环己膦基)丙烷可作为配体用于:
  • 金团簇合成。
  • 钯催化的脱羧偶联反应。
特點和優勢
1,3-双(二环己膦基)丙烷的大体积具有空间位阻作用,可避免不需要的侧链反应,提高反应产量和选择性。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Transition-metal-catalyzed C--H alkylation using alkenes
Dong Z, et al.
Chemical Reviews, 117(13), 9333-9403 (2017)