Merck
439835
Sigma-Aldrich
4-(正丁基氨基)苯甲酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3NHC6H4CO2C2H5
CAS号:
分子量:
221.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
bp
220 °C/2 mmHg (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H19NO2/c1-3-5-10-14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)16-4-2/h6-9,14H,3-5,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
GTXRSQYDLPYYNW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Ethyl 4-(butylamino)benzoate is an ethyl ester of 4-(butylamino)-benzoic acid. It is used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3