About This Item
线性分子式:
CH2=CHCONHCH2OCH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
157.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
等級
technical grade
品質等級
形狀
viscous liquid
包含
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)COCNC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)9-6-11-5-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
KCTMTGOHHMRJHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup