Merck
431117
Sigma-Aldrich
二甲基二乙酰氧基硅烷
98%
别名:
二乙酰氧基二甲基硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CO2)2Si(CH3)2
CAS号:
分子量:
176.24
Beilstein:
1769843
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
mp
−12.5 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[Si](C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O4Si/c1-5(7)9-11(3,4)10-6(2)8/h1-4H3
InChI 密鑰
RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
153.3 °F - closed cup - (own results)
閃點(°C)
67.4 °C - closed cup - (own results)
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)