Merck
429287
Sigma-Aldrich
(二甲基胺)三甲基锡(IV)
technical grade
别名:
Pentamethylstannanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SnN(CH3)2
CAS号:
分子量:
207.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
密度
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CN(C)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C2H6N.3CH3.Sn/c1-3-2;;;;/h1-2H3;3*1H3;/q-1;;;;+1
InChI 密鑰
HQFPMGPCIKGRON-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Philipp Niermeier et al.
ChemistryOpen, 8(3), 304-315 (2019-03-20)
α,ω-Bis(1,8-dichloroanthracen-10-yl)alkanes with (CH2) n