等級
technical grade
mp
106-108 °C (lit.)
官能基
fluoro
phenyl
thioether
SMILES 字串
FC(F)(F)C(OS(OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)C(F)(F)F
InChI
1S/C30H20F12O2S/c31-27(32,33)25(28(34,35)36,21-13-5-1-6-14-21)43-45(23-17-9-3-10-18-23,24-19-11-4-12-20-24)44-26(29(37,38)39,30(40,41)42)22-15-7-2-8-16-22/h1-20H
InChI 密鑰
RMIBJVUYNZSLSD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
多功能脱水剂和氧化剂。化学作用及参考文献,请参见 Aldrichimica Acta 。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Aldrichimica Acta, 18, 81-81 (1985)