Merck
427705
Sigma-Aldrich
3-(2-氯乙基)-2,4(1H,3H)-喹唑啉二酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9ClN2O2
CAS号:
分子量:
224.64
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
mp
195-197 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCN1C(=O)Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H9ClN2O2/c11-5-6-13-9(14)7-3-1-2-4-8(7)12-10(13)15/h1-4H,5-6H2,(H,12,15)
InChI 密鑰
HWFSVCPXNLEACG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-(2-Chloroethyl)-2,4(1H,3H)-quinazolinedione is a quinazolinedione derivative. It has been synthesized by reacting ethyl-2-aminobenzoate with ethyl chloroformate and ethanol amine.
應用
3-(2-Chloroethyl)-2,4(1H,3H)-quinazolinedione may be used in the synthesis of ketanserin .
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Reinvestigation of the Synthesis of Ketanserin (5) and its Hydrochloride Salt (5. HCl) via 3-(2-Chloroethyl)-2,4-(1H,3H)-quinazolinedione (2) or Dihydro-5H-oxazole (2,3-b) quinazolin-5-one (1).
Fakhraian H and Heydary M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(1), 151-156 (2014)