Merck
425397
Sigma-Aldrich
六甲基苯-d18
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6(CD3)6
CAS号:
分子量:
180.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
mp
165-167 °C (lit.)
質量偏移
M+18
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])c1c(c(c(c(c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3/h1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3
InChI 密鑰
YUWFEBAXEOLKSG-NBDUPMGQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)