Merck
424463
Sigma-Aldrich
仲丁基甲基醚
99%
别名:
(±)-2-甲基丁基醚, (±)-2-甲氧基丁烷, 2-丁基甲基醚, 仲丁基甲基醚, 甲基 1-甲基丙基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(CH3)OCH3
CAS号:
分子量:
88.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.372 (lit.)
bp
57 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
CCC(C)OC
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2)6-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
FVNIMHIOIXPIQT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
丁基甲基醚(2-甲氧基丁烷)是一种无环甲基醚。 据报道,它可在内消旋dl-2,3-二甲基琥珀酰过氧化物的热分解过程中以痕量形成产生。 丁基甲基醚是通过丁酸钠和碘甲烷反应制得的。已通过反向传播神经网络(BP NN)对其沸点进行了预测。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-22.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-30 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Syntheses and decomposition of meso-and dl-2, 3-dimethylsuccinyl and cis-and trans-1, 2-hexahydrophthaloyl peroxides.
Dervan PB and Jones CR.
The Journal of Organic Chemistry, 44(13), 2116-2122 (1979)
Hydrocarbon-Carbanion Proton Exchange Reactions in Dimethyl Sulfoxide.
Brauman JI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 89(7), 1728-1730 (1967)
Use of a neural network to determine the normal boiling points of acyclic ethers, peroxides, acetals and their sulfur analogues.
Cherqaoui D, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 90(14), 2015-2019 (1994)
Global Trade Item Number
货号GTIN
424463-25ML4061832103723
424463-5ML4061837015045