Merck
424021
Sigma-Aldrich
3,5,5-三甲基己基丙烯酸酯
technical grade
别名:
3,5,5-Trimethylhexyl 2-propenoate, 3,5,5-Trimethylhexyl prop-2-enoate, TMHA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
形狀
liquid
包含
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
55 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(CCOC(=O)C=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-6-11(13)14-8-7-10(2)9-12(3,4)5/h6,10H,1,7-9H2,2-5H3
InChI 密鑰
FIXKCCRANLATRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)