Merck
42237
Sigma-Aldrich
Fmoc-His(Trt)-王氏树脂
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
别名:
PS-PHB-His(Trt)-Fmoc, 聚合物键合型 Nα-Fmoc-N(im)-三苯甲基-L-组氨酸 4-苄氧基苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.7 mmol/g loading
粒徑
80-160 μm
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)Cc1nc[n](c1)C(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)