Merck
422118
Sigma-Aldrich
O-(2-氨丙基)-O′-(2-甲氧基乙基)聚丙二醇
average Mn ~600
别名:
Jeffamine® M-600, 聚丙二醇 500 单2-氨基乙基-单2-甲氧基乙醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCH2CH2O[CH(CH3)CH2O]nCH2CH(NH2)CH3
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
viscous liquid
品質等級
分子量
average Mn ~600
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
hydroxyl
SMILES 字串
COCCO.CC(N)CO.OCCCO
InChI
1S/C3H9NO.2C3H8O2/c1-3(4)2-5;1-5-3-2-4;4-2-1-3-5/h3,5H,2,4H2,1H3;4H,2-3H2,1H3;4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
XVTJMTQHAYBRLF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Jeffamine® M-600 是一种聚醚胺,用于环氧纳米复合材料的表面改性剂。
應用
O-(2-氨基丙基)-O′-(2-甲氧基乙基)聚丙二醇可用作非水介质中的分散剂,用于对氮化硅(Si3N4)进行胶体加工,从而产生解聚、稳定的Si3N4 悬浮液。它还用于合成 PEMA-g-PPG接枝共聚物 [聚(乙烯-alt-马来酸酐)-g- 聚(丙二醇)] ,其可用于CO2 CO2 捕集膜工艺。
法律資訊
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
A novel class of dispersants for colloidal processing of Si3N4 in non-aqueous media
Wang L, et al.
Materials Letters, 40(1), 14-17 (1999)