Merck
416940
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(-)-1,2-二氨基环己烷 D-酒石酸酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H10(NH2)2·C4H6O6
CAS号:
分子量:
264.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −12.5°, c = 4 in H2O
mp
280-284 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES 字串
N[C@H]1CCCC[C@@H]1N.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m00/s1
InChI 密鑰
GDOTUTAQOJUZOF-SCDVTJNCSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)