Merck
413674
Sigma-Aldrich
碘化镧(III)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
别名:
Lanthanum triiodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LaI3
CAS号:
分子量:
519.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for synthesis
產品線
AnhydroBeads
化驗
99.9% trace metals basis
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
雜質
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒徑
−10 mesh
mp
772 °C (lit.)
密度
5.63 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
I[La](I)I
InChI
1S/3HI.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)