化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
310 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CO[Si](CCC1CCC2OC2C1)(OC)OC
InChI
1S/C11H22O4Si/c1-12-16(13-2,14-3)7-6-9-4-5-10-11(8-9)15-10/h9-11H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
DQZNLOXENNXVAD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
三甲氧基[2-(7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-基)乙基]硅烷在生产以下物质的过程中用作粘连促进剂:
可以使用三甲氧基[2-(7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-基)乙基]硅烷作为前驱物,通过胶凝法形成SiCOH膜。硅烷可用于功能化氧化铝纳米颗粒以制备聚酰胺12/氧化铝纳米复合材料。4 利用该硅烷对玄武岩纤维进行功能化,分析其对玄武岩纤维-环氧化植物油基复合材料制备的影响。
- 由双光子兴奋激活的光酸发生器。
- 纳米级聚合物结构(宽度:65 nm),使用520 nm飞秒脉冲激发。
可以使用三甲氧基[2-(7-氧杂二环[4.1.0]庚-3-基)乙基]硅烷作为前驱物,通过胶凝法形成SiCOH膜。硅烷可用于功能化氧化铝纳米颗粒以制备聚酰胺12/氧化铝纳米复合材料。4 利用该硅烷对玄武岩纤维进行功能化,分析其对玄武岩纤维-环氧化植物油基复合材料制备的影响。
三甲氧基[2-(7-氧杂双环[4.1.0]庚-3-基)乙基]硅烷可用作基于硅烷的偶联剂以官能化多种底物。它对表面进行修饰,以改善纳米颗粒的分散度。通过用环氧硅烷处理前体材料,可以用作粘连促进剂。
特點和優勢
比环氧丙氧基丙基系统反应性更强的环氧化物。
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
276.8 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
136 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Preparation and Characterization of SiCOH Film Using a New Precursor Trimethoxy [2-(oxabicyclo [4.1. 0] hept-3yl) Ethyl] Silicane.
Advanced Materials Research, 704 (2013)
65 nm feature sizes using visible wavelength 3-D multiphoton lithography.
Haske W, et al.
Optics Express, 15(6), 3426-3436 (2007)
Design and application of high-sensitivity two-photon initiators for three-dimensional microfabrication.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 158(2), 163-170 (2003)
A conductive ormosil encapsulated with ferrocene conjugate and multiwall carbon nanotubes for biosensing application.
Kandimalla VB, et al.
Biomaterials, 27(7), 1167-1174 (2006)
65 nm feature sizes using visible wavelength 3-D multiphoton lithography.
Optics Express, 15(6), 3426-3436 (2007)