Merck
411140
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-α-(三氟甲基)苄醇
99%
别名:
(+)-苯基(三氟甲基)甲醇, (S)-(+)-1-苯基-2,2,2-三氟乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CF3)OH
CAS号:
分子量:
176.14
Beilstein:
2327547
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +31.3±0.5°, neat
光學純度
ee: 97% (GLC)
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
phenyl
SMILES 字串
O[C@@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
VNOMEAQPOMDWSR-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)