Merck
409936
Sigma-Aldrich
环己基乙烯基醚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11OCH=CH2
CAS号:
分子量:
126.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=COC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI 密鑰
VGIYPVFBQRUBDD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
US EPA Method 8260 describes the analysis of volatile organic compounds in solid wastes and ground waters. This application illustrates the analysis of many compounds commonly analyzed by this method using purge and trap coupled to GC-MS.