About This Item
线性分子式:
C2H5N(CH3)2 · AlH3
CAS号:
分子量:
103.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
0.5 M in toluene
密度
0.837 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES 字串
[AlH3].CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N.Al.3H/c1-4-5(2)3;;;;/h4H2,1-3H3;;;;
InChI 密鑰
CXNFERZVFRNSPE-UHFFFAOYSA-N
應用
丙烷 N,N-二甲基乙胺络合物溶液可作为选择性还原剂,用于还原溴代 γ-内酰胺类合成二氢氟胺 C 和氟胺 E 生物碱。
作为以下反应的反应物:
- 铝纳米颗粒的制备
- 氟化反应
- 用于铝膜的生长的铝金属有机化学气相沉积反应
- 配体交换反应
- 腈和异腈的水铝化反应
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F
閃點(°C)
-20 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Hossein Robatjazi et al.
Science advances, 5(2), eaav5340-eaav5340 (2019-02-21)
Metal-organic frameworks (MOFs) and metal nanoparticles are two classes of materials that have received considerable recent attention, each for controlling chemical reactivities, albeit in very different ways. Here, we report the growth of MOF shell layers surrounding aluminum nanocrystals (Al
First total syntheses of dihydroflustramine C and flustramine E, alkaloids from the marine bryozoan Flustra foliacea.
Morales-Rios MS, et al.
Tetrahedron, 58(8), 1479-1484 (2002)