Merck
400378
Sigma-Aldrich
苯氧基锂 溶液
1.0 M in THF
别名:
苯酚 锂盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OLi
CAS号:
分子量:
100.04
Beilstein:
3569793
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
反應適用性
core: lithium
濃度
1.0 M in THF
bp
67 °C
密度
0.918 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.Li/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
XAVQZBGEXVFCJI-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-2.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-19 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jean-Pierre Brog et al.
Journal of nanobiotechnology, 15(1), 58-58 (2017-08-24)
LiCoO Several new single source precursors containing lithium (Li Our heterobimetallic single source precursors allow to dramatically reduce the production temperature and time for HT-LCO. The obtained nanoparticles of LiCoO